Learn More
Micronova™ Système multiseaux BucketBindertrade;
Les systèmes multiseaux Micronovatrade; BucketBindertrade; sont un système multiseaux ergonomique et économique qui supprime le besoin de chariots et de cadres encombrants.
555.00€ - 965.00€
Spécification
Type de produit | Seau pour serpillère |
---|---|
Matériau | Polypropylène, polycétone, acier inoxydable |
Autoclavable | Oui |
À utiliser avec (application) | Nettoyage et désinfection des surfaces en salle blanche |
À utiliser avec (équipement) | Essoreuse de série W-9 |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16245152
|
Micronova™
BB-DBL-DBRE |
Bleu et rouge |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16255152
|
Micronova™
BB-DBL-DBYE |
Bleu et jaune |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16265152
|
Micronova™
BB-TR-DBREYE |
3 x 3,7 L (4 x 6 gal) | Bleu, rouge et jaune |
965.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
pLe kit BucketBindetrade;r comprend 2 ou 3 seaux en polypropylène avec roulettes et un ou deux kits de BucketBinders (connecteurs de seaux). Le système offre un nettoyage et un stockage plus faciles, tant dans les environnements contrôlés petits et grands que dans les zones stériles./pulliLes lsquo;crochetsrsquo; en polycétone fixent solidement deux ou trois seaux rectangulaires ensemble, ce qui permet d’augmenter ou de réduire les volumes selon les besoins./liliLe clippage facile permet la fixation avant ou après le remplissage des seaux avec du désinfectant./liliSuffisamment robuste pour fixer deux ou trois seaux, avec un maximum de 15 litres de liquide dans chacun/liliLéger ndash; moins de 2 lbs par paire ndash; Les BucketBinderstrade; contiennent de puissants désinfectants et peuvent être autoclavés et irradiés aux rayons gamma/liliUne fois raccordés, emboîtez facilement les essoreuses plates W-9 W-92, W-9B BoxWringertrade; pour les serpillères à franges ou la serpillère plate MegaWringertrade; W-94 à pression positive/liliComplète parfaitement toutes serpillères Micronova MZonetrade; FlatMopstrade;, SnapMopstrade; et SlimLinetrade; /liliLes revêtements des seaux sont facilement remplacés sans retirer complètement les BucketBinderstrade;./liliLes BucketBinderstrade; s’adaptent aux seaux rectangulaires de la série B-7 AC. /liliAutoclavables./li/ulSpécification
Seau pour serpillère | |
Oui | |
Essoreuse de série W-9 |
Polypropylène, polycétone, acier inoxydable | |
Nettoyage et désinfection des surfaces en salle blanche |