missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Godet pour rotors libres 4294, 4176/4174
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
Marque: Hettich Lab Technology™ 4255
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Godet
- Acier inoxydable
- Avec bouchon à vis
Spécification
Rotors, adaptateurs et portoirs Hettich | |
Gris | |
Acier inoxydable | |
98 x 138 mm |
1000 mL | |
Godet | |
1 |