Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Marque: BUCHI 040774
Description
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif.Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les bases et les substances organiques.Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
- Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
- Disponible en volumes de 50 ml à 300 ml
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Flacon récepteur | |
Joint à rotule KS 35 | |
Rond |
Évaporateur rotatif | |
Plastique et verre | |
500 ml |