Learn More
BUCHI Kit de substances de vérification pour simulateur du point de fusion
À utiliser avec le simulateur du point de fusion.
Marque:  BUCHI 037667
Code produit. 10453322
Includes: 4-Acétylbenzonitrile, acide m-toluique, sulfanilamide et phénolphtaléine
Description
Description
À utiliser avec le simulateur du point de fusion.
Spécification
Spécification
Kit de substances de vérification
Simulateur du point de fusion B-545
4-acétylbenzonitrile, acide m-toluique, sulfanilamide et phénolphtaléine
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: phenacetin, caffeine, vanillin