Learn More
BUCHI Réfrigérants en verre
Condenseur en verre à piège à froid élégant
Marque: BUCHI 040645
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.69000kg
Description
Le condenseur de type C est équipé d’un insert à piège à froid pour le refroidissement par glace sèche.
Inclut :
- Verre extérieur du condenseur
- Verre intérieur du condenseur
- Bouchons à vis
- Raccords de tuyau
- Anneau paragouttes en caoutchouc
Spécification
Verre extérieur du condenseur, verre intérieur du condenseur, bouchons à vis et raccords de tuyau, anneau antigouttes en caoutchouc | |
Le condenseur de type C est équipé d’un insert à piège à froid pour le refroidissement par glace sèche | |
Condenseur de piège à froid |