Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit. 12778833 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12778833
Marque: BUCHI 033404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons d’évaporation Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons en forme de poire haute performance pour évaporateurs rotatifs
  • Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
  • Disponible dans une plage de volumes allant de 50 ml à 3000 ml
  • Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Matériau Verre standard
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Forme Poire
Centre de numéro du joint conique standard 29,2/32
Rétreint 29,2/32
Température (métrique) en fonctionnement 60°C
Volume (métrique) 100 mL