Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
Description
- High-performance flasks for rotary evaporators
- Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
- High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
- Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
- Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
- High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
- Glass parts are tension-relieved at 560°C
- Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
- Available uncoated or with P+G coating
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre standard |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Forme | Poire |
| Centre de numéro du joint conique standard | 29.2/42 |
| Rétreint | 29,2/42 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 60°C |
| Volume (métrique) | 2000 ml |