Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons en forme de poire haute performance pour évaporateurs rotatifs
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
- Disponible dans une plage de volumes allant de 50 ml à 3000 ml
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre standard |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Forme | Poire |
| Centre de numéro du joint conique standard | 29,2/32 |
| Rétreint | 29,2/32 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 60°C |
| Volume (métrique) | 2000 ml |