Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons d’évaporation Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
Marque: BUCHI 025517
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg
Description
- Flacons en forme de poire haute performance pour évaporateurs rotatifs
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
- Disponible en volumes de 50 ml à 300 ml
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Verre standard | |
Évaporateur rotatif | |
Poire | |
29,2/42 | |
1 000 ml |
Flacon d’évaporation | |
Plastique et verre | |
29,2/42 | |
60°C |