Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit. 10178831 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10178831
Marque: BUCHI 000431
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons d’évaporation Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons en forme de poire haute performance pour évaporateurs rotatifs
  • Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • La tension des pièces en verre est relâchée à 560°C
  • Disponible dans une plage de volumes allant de 50 ml à 3000 ml
  • Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Specifications
Matériau Verre standard
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Forme Poire
Centre de numéro du joint conique standard 29,2/32
Rétreint 29,2/32
Température (métrique) en fonctionnement 60°C
Volume (métrique) 50 ml