Learn More
BUCHI Étuves en verre de séchage Kugelrohr
Distillation fractionnée douce ou séchage d’échantillons avec visibilité totale de ce dernier
5435.00€ - 10155.00€
Spécification
max. (métrique) | 40deg;C à 300deg;C plusmn;5deg;C |
---|---|
Type | Étuve de séchage |
Tension | 100/230 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10549901
|
BUCHI
046601 |
Séchage Kugelrohr | 5 à 40 ml |
10155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131031
|
BUCHI
046600 |
Séchage B-585 | 100 à 250 ml |
5435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure en verre conductrice permet une visibilité totale des échantillons à tout moment
- Le traitement doux des échantillons offre un rendement élevé
- Affichage numérique de la température de fonctionnement
- Plusieurs pré-réglages pour une facilité d’utilisation accrue
- Haute efficacité permettant d’économiser de l’énergie
- Format compact pour un gain de place
Spécification
40deg;C à 300deg;C plusmn;5deg;C | |
Étuve de séchage | |
100/230 V | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Étuves en verre de séchage Kugelrohr