Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1000 mL
1500 ml
2000 mL
Type:
Flacon bécher
Flacon de séchage avec bécher
Flacon de séchage en poudre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec le Rotavapor™ R 3 et R-210/R-215
- Disponibles en plusieurs tailles avec des joints standards différents
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Matériau | Verre standard |
| Type | Flacon de séchage en poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
| Côté du joint conique standard | 29,2/32 |
| Rétreint | 29,2/32 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 60°C |
| Volume (métrique) | 1000 mL |