Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation de style bécher pour évaporateurs rotatifs
Marque:  BUCHI 11063156
Code produit. 15500590
  • 575.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ballon bécher
• Ouverture 100mm
• Prélèvement facile
• Nettoyage aisé
• Volume de remplissage 500mL (angle 25°)
• Grande ouverture 100mm
• Facilite la distillation de produits moussants
• Matériaux en contact avec le liquide: PTFE, verre
• Fond plat pour assurer la position debout
• Ballon bécher complet séchage poudre
• Ballon à cannelures accouplement CN 29/32
Spécification
Spécification
Verre standard
Évaporateur rotatif
Poire
60°C
Flacon de séchage
Plastique et verre
24/40
500 mL