Learn More
BUCHI Accessoires pour évaporateurs rotatifs : Joints toriques
Joint torique en FPM, pour écrou borgne GL10, Ø3,00/2,70 mm
Marque:  BUCHI 023900
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12065442
  • 10.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-08-2024
Description
Accessoires pour Rotavapor RII
• Pour Rotavapor™
• R-210 et R-215
• Verreries communes
• Joint torique 2,7x3mm
Spécification
Spécification
Pour rotavapor R-200 ; utilisé avec bouchon de robinet de remplissage GL-10