Learn More
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition
Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition de manière automatisée ou manuelle selon la méthode de Siwoloboff.
Marque: BUCHI 051890
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute précision pour des résultats fiables
- Conforme aux normes de Siwoloboff et Eu Pharmacopeia
- Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition BUCHI
- Compatible avec d’autres instruments
Spécification
Capillaires au point d’ébullition | |
Tubulure de laboratoire à usage général | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Autoclavable |
0,8 mm | |
Appareil de détermination du point d’ébullition | |
100/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition > Capillaires pour point d’ébullition, comptage 100 pièces
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu