Learn More
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition
Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition de manière automatisée ou manuelle selon la méthode de Siwoloboff.
Marque: BUCHI 019007
380.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute précision pour des résultats fiables
- Conforme aux normes de Siwoloboff et Eu Pharmacopeia
- Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition BUCHI
- Compatible avec d’autres instruments
Spécification
Tube pour déterminer le point d’ébullition | |
Pour déterminer le point d’ébullition reproductible | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Autoclavable |
2,75 mm | |
Appareil de détermination du point d’ébullition | |
100/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
9Heures
14Minutes
31Secondes
7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition > Tube pour déterminer le point d’ébullition ; comptage : 100 pièces
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu