Learn More
BTX™ Kit de tampon d’électroporation BTXPress™
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit offers a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
580.00€ - 1095.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
---|---|
Type de cellule | Mammalian |
Accélérateur | Aucun (sans promoteur) |
Transfection Technique | Électroporation |
À utiliser avec (application) | Transfection |
Code produit | Marque | Quantité | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15497340
|
BTX™
450803 |
5 sachets (10 cuves/sachet) | 50 |
790.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15427350
|
BTX™
450806 |
2 sachets (50 cuves/sachet) | 100 |
1095.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15407350
|
BTX™
450804 |
2 sachets (10 cuves/sachet) | 20 |
580.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15437350
|
BTX™
450807 |
4 sachets (10 cuves/sachet) | 40 |
913.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La solution d’électroporation BTXPress™ est le premier réactif d’électroporation qui répond à tous vos besoins de transfection haute performance sans sacrifier le contrôle que vous avez sur votre expérience ou sur votre budget. Il offre un nombre accru de transfections par kit par rapport à d’autres alternatives du commerce, ce qui vous offre un meilleur rapport qualité-prix. En tant que solution universelle, la solution d’électroporation BTXPress™ peut être utilisée dans d’autres électroporateurs, y compris l’Amaxa™, pour obtenir des résultats similaires sans le coût élevé typique associé à ces kits de tampons. La solution d’électroporation BTXPress™ est proposée sous forme de kit comprenant les cuves BTX™ Plus avec des pipettes de transfert ou en tant que tampon seul.
- Transfection efficace par électroporation
- Transfection à haute efficacité de lignées cellulaires difficiles
- Viabilité cellulaire élevée
- Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité cellulaire
- Tampon unique pour tous les types de cellules
- Un tampon utilisé à la place des tampons d’électroporation standard pour tous les types de cellules de mammifères
Spécification
2°C à 8°C | |
Aucun (sans promoteur) | |
Transfection | |
Solution d’électroporation |
Mammalian | |
Électroporation | |
BTX Electroporation | |
Stérile |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 an à compter de la date d’achat
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trade secret