Learn More
BTX™ Tampon d’électroporation BTX™Press
Code produit. 15487340
Click to view available options
Quantité:
2 mL
5 mL
10 mL
Nbre de réactions:
20
50
100
Conditionnement:
10mL
2mL
5mL
Code produit. 15487340
Marque: BTX™ 450802
BTXPress™ Electroporation Buffer is a single buffer solution developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered hard to transfect by chemical and other non-viral methods.
La solution d’électroporation BTXPress™ est le premier réactif d’électroporation qui répond à tous vos besoins de transfection haute performance sans sacrifier le contrôle que vous avez sur votre expérience ou sur votre budget. Il offre un nombre accru de transfections par kit par rapport à d’autres alternatives du commerce, ce qui vous offre un meilleur rapport qualité-prix. En tant que solution universelle, la solution d’électroporation BTXPress™ peut être utilisée dans d’autres électroporateurs, y compris l’Amaxa™, pour obtenir des résultats similaires sans le coût élevé typique associé à ces kits de tampons. La solution d’électroporation BTXPress™ est proposée sous forme de kit comprenant les cuves BTX™ Plus avec des pipettes de transfert ou en tant que tampon seul.
  • Transfection efficace par électroporation
  • Transfection à haute efficacité de lignées cellulaires difficiles
  • Viabilité cellulaire élevée
  • Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité cellulaire
  • Tampon unique pour tous les types de cellules
  • Un tampon utilisé à la place des tampons d’électroporation standard pour tous les types de cellules de mammifères
Spécification
Tampon Universal Electroporation Buffer
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Couleur Clear
Description BTXpress Solution, 5.0 ml Bottle for up to 50 Reactions
Type de cellule Mammalian
Format Flacon
Type d’échantillon Cells
Accélérateur Aucun (sans promoteur)
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) Produits BTX™
À utiliser avec (application) Transfection
Comprend Solution uniquement
Type d’emballage Flacon
Nbre de réactions 50
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Solution d’électroporation
Quantité 5 mL
Type de réactif Electroporation buffer
Stérilité Stérile
Volume (métrique) d’échantillon 5 mL