Learn More
BTX™ Électrodes à deux aiguilles Array™ : Poignées uniquement
Poignées à utiliser avec les électrodes à deux aiguilles Array BTX (réf. nº BTX531)
Marque: BTX™ 450205
Includes: 8cm long array handle
s
Description
- Réutilisable
- Poignée 45-0167 conçue pour les pointes d’aiguille de 10 mm 45-0120
- Utilisée pour les masses musculaires plus grandes
- Poignée 45-0168 conçue pour les pointes d’aiguille de 5 mm 45-0121
- Recommandée pour les masses musculaires plus petites
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire | |
Delrin | |
Poignée de matrice à 2 aiguilles | |
2-Needle Array Handle, 10 mm | |
3,2 in | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
0,39 in | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Matrice à deux aiguilles modèle 530 | |
BTX Electroporation | |
0/500V | |
Electrode handle only (requires 45-0167) | |
80 mm | |
1 Ea. | |
10 mm | |
Câbles banane | |
2-needle Array (45-0167) |