Learn More
BTX™ Électrodes à deux aiguilles Array™
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
5 mm
10 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Deux aiguilles Array stériles et jetables
- Permet une injection directe simple, peu coûteuse et sûre de tissu musculaire pour l’administration d’ADN plasmide
- Compatibles avec l’ECM™ 830, l’ECM 2001, l’ECM 630
Deux tailles
- Matrice de 5 mm et poignée recommandées pour les petites masses musculaires telles que les tibialis de souris
- Taille de 10 mm adaptée aux plus grandes masses musculaires telles que les muscles gastrocnémiens de rat
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire |
| À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830, ECM 2001 et ECM 630 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Gamme de produits | BTX Electroporators |
| Type de produit | Electroporation accessory |
| Tension | 0/500V |
| Description | 2-Needle Array, 10 mm Gap, Pkg. of 6 |
| Forme de l’électrode | Straight/Needle |
| Comprend | Pk. 6 Needle array. Requires handle and connector cables |
| Longueur (impériale) de l’électrode | 0,78 in |
| Afficher plus |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.