Learn More
BTX™ Kits d’électrodes à deux aiguilles Array™
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Poignée
- Six matrices à deux aiguilles
- Se compose d’une poignée de matrice réutilisable et d’une matrice à deux aiguilles stérile et jetable
- Permet une injection directe simple, peu coûteuse et sûre de tissu musculaire pour l’administration d’ADN plasmide
- Compatibles avec l’ECM™ 830, l’ECM 2001, l’ECM 630
- Fourni dans un kit pratique avec poignée Delrin et une matrice d’aiguilles en acier inox de 20 mm (paquet de 6) ou commandez les composants séparément (taille de poignée correspondant à la taille de la matrice d’aiguilles)
Deux tailles
- Matrice de 5 mm et poignée recommandées pour les petites masses musculaires telles que les tibialis de souris
- Taille de 10 mm adaptée aux plus grandes masses musculaires telles que les muscles gastrocnémiens de rat
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire |
| À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830, ECM 2001 et ECM 630 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Gamme de produits | BTX Electroporation |
| Type de produit | Electroporation accessories |
| Tension | 0/500V |
| Description | 2-Needle Array Kit, 10 mm, Pkg. of 6, with Handle |
| Forme de l’électrode | Twin needle |
| Comprend | Poignée de 10 mm, matrice à 2 aiguilles de 6 x 10 mm |
| Longueur (impériale) de l’électrode | 0,78 in |
| Afficher plus |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.