Learn More
BTX™ Support de Genetrodes™ avec arbre
À utiliser avec les électrodes Genetrodes
Marque:  BTX™ 450203
Code produit. 15447290
  • 753.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Positionne correctement toutes les électrodes à un écart prédéterminé (10 rainures, espacées de 1 mm)
Spécification
Spécification
Positionne correctement toutes les électrodes à un écart prédéterminé
BTX Electroporation
Genetrode/Genepaddle Holder
1 Ea.
1 à 10 mm
Câbles banane
Electrodes
Électrode Genetrodes ou Genepaddles
Support de Genetrodes
Arbre
0,03 à 0,39 in
Non-sterile
Onde carrée
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.