Learn More
BTX™ Électrodes Genetrodes™
Click to view available options
Forme de l’électrode:
Droit
En L plié
Longueur (métrique) de l’électrode:
1 mm
3 mm
5 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Électrodes réutilisables à pointe d’aiguille compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- Cinq modèles disponibles
- Les modèles 508 et 510 sont droits avec des pointes en or conçues pour les applications générales in vivo
- Les modèles 512, 514 et 516 sont des électrodes en L avec une pointe en or conçues pour l’électroporation in vivo et in ovo
Informations sur la commande
Support Genetrodes avec tige disponible séparément (réf. Nº BTX515).
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes ex vivo, transfert de gènes in ovo |
| À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 |
| Matériau | Gold |
| Gamme de produits | BTX Electroporators |
| Type de produit | Electroporation accessory |
| Tension | 0/200V |
| Description | Genetrodes, 3 mm L-Shape (GOLD TIP) |
| Forme de l’électrode | En L plié |
| Comprend | Support de Genetrodes / Genepaddles, câbles à borne carrée et câble coaxial de fiche banane |
| Longueur (impériale) de l’électrode | 0,11 in |
| Afficher plus |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.