Learn More
BTX™ Électrodes à calibre d’épaisseur
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 cm
2 cm
Largeur (métrique):
1 cm
2 cm
Matériau:
Acier inoxydable
Laiton
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour l’électroporation in vivo, plus particulièrement le transfert de molécules ou de médicaments dans un tissu voulu
- Se composent de deux électrodes en acier inox qui agrippent le site de surface à électroporer
- Applications : électrochimiothérapie (ECT : utilisation d’impulsions électriques pour administrer des traitements chimiothérapeutiques dans les tumeurs cancéreuses) ou administration transdermique (TDD : utilisation d’impulsions électriques pour administrer par voie cutanée des médicaments ou d’autres molécules dans un site ciblé)
- Pour une utilisation avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Transfert de médicaments ou génétique in vivo, applications transdermiques, applications dans des plantes intactes |
| À utiliser avec (équipement) | Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Gamme de produits | BTX Electroporators |
| Type de produit | Electroporation accessory |
| Tension | 0/500V |
| Description | Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrodes included, Stainless Steel |
| Forme de l’électrode | Square |
| Comprend | Caliper Electrode, 2.0 cm x 2.0 cm with extra 1.5 cm x 1.5 cm electrode included |
| Longueur (impériale) | 0.79 in. |
| Afficher plus |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.