Learn More
BTX™ Kits d’électrodes Tweezertrodes™
Code produit. p-4901617
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15487280
Marque: BTX™ 450165
Électrodes à pince réutilisables pour procédés in vivo, adaptées à l’administration de médicaments ou au transfert de gènes chez les animaux
  • Dotées d’une pince standard de 11,5 cm modifiée grâce à des électrodes à disque en acier inox ou en platine au niveau de l’extrémité
  • Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
  • L’écart entre les disques des électrodes peut être réglé entre 1 mm et 2 cm
  • Peut être nettoyé facilement
Les kits sont fournis avec un câble coaxial BTX524 pour le raccordement aux générateurs d’électroporation
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de gènes
À utiliser avec (équipement) Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630
Matériau Acier inoxydable
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Kit d’électrodes
Tension 0/1000V
Description Stainless Tweezertrode Kit, 7 mm
Diamètre (impériale) 0,27 in
Diamètre (métrique) 7 mm
Forme de l’électrode Circular
Comprend Câble
Longueur (impériale) 0,27 in
Longueur (impériale) de l’électrode 0,47 in
Longueur (métrique) 7 mm
Longueur (métrique) de l’électrode 12 mm
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms dans du PBS
Quantité 1 Ea.
Humidité relative 20 à 80 %
Taille (impériale) de l’espace <0.04 in. to >0.79 in.
Taille (métrique) de l’écart <1 mm to >2 cm
Taille de la pince 11,5 cm
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câbles banane
Pulse Form Onde carrée
Afficher plus Afficher moins
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.