Learn More
BTX™ Accessoires d’électroporation : Pédale pour commande au pied
Code produit. 15407300
Click to view available options
Type de connexion:
Câble de sortie
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15407300
Marque: BTX™ 450211
Fonctionnement mains libres
  • Remplace le bouton de démarrage situé à l’avant du générateur
  • Idéal lors de la réalisation de transferts de gènes in vivo / in ovo ou d’expériences de transfert nucléaire lorsque les deux mains sont nécessaires pour la manipulation des échantillons
  • Compatible avec les générateurs BTX comme indiqué dans le tableau1
1Également compatible avec certains modèles plus anciens. Pour de plus amples informations, contactez le service client Fisher Scientific™.
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de gènes in vivo, transfert de gènes in ovo et transfert / clonage nucléaire
À utiliser avec (équipement) Système d’électroporation à ondes carrées ECM 830
Gamme de produits BTX Electroporation
Type de produit Electroporation accessory
Description Legacy ECM 830 Foot Pedal (compatible with non-touchscreen models)
Profondeur (impériale) 3,5 in
Profondeur (métrique) 89 mm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 51 mm
Longueur (impériale) du câble 10 pieds
Longueur (métrique) du câble 3,1 m
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 114 mm
Stérilité Non-sterile
Type de connexion Câble de sortie
Interface Footswitch
Pulse Form Onde carrée