Learn More
BTX™ Accessoires d’électroporation : Connecteur de fiche banane
Connectez les dispositifs externes (Genetrodes, Genepaddles, , microlames, chambre de fusion méandre) aux générateurs d’électroporation BTX
Marque: BTX™ 450216
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec la plupart des systèmes BTX tels qu’ECM 2001+ et Gemini
- Pour plus de détails, reportez-vous au type d’électrode
Spécification
Connectez les dispositifs Genetrodes, Genepaddles, microlames, chambre de fusion méandre aux générateurs d’électroporation | |
BTX Electroporation | |
10 pieds | |
Non-sterile | |
Fiche banane vers Micrograbber |
Générateur d’électroporation | |
Micrograbber to Banana Plug Connection Cables, 10 ft | |
3,1 m | |
Electroporation Accessory | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |