Learn More
Novus Biologicals™ BTBD17 Overexpression Lysate
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-08336
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The BTBD17 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.Spécification
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_173935. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens BTBD17, mRNA. | |
Native |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu