Learn More
Brady™ SOUDEUSE ETIQUETTE/CASSETTE BSP31 Ce systèmes est conçu pour attacher mécaniqueme
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce systèmes est conçu pour attacher mécaniquement une étiquette adhésive surune cassette biologique avant l'enrobage du tissu. Cet appareil facile àutiliser insère des rivets sur l'étiquette, l'empêchant ainsi de se détacherlors du
• Processus d'enrobage ou d'un stockage à long terme. Une cassette insérée à l'avant de l'appareil est automatiquement attrapée parune pince. En moins d'une minute, quatre petits détecteurs de chaleur percentl'étiquette et le plastique situé
• A l'avant de la cassette. Le plastique de lacassette fond sous l'effet de la chaleur appliquée aux détecteurs et des rivetsse forment sur l'étiquette. Lorsque les détecteurs se rétractent, la cassetteest débloquée. L'utilisateur peut alors
• L'enlever et y placer le spécimenbiologique. L'appareil BSP31 doit être utilisé exclusivement avec le matériau, B-482 et des rubans R-6400
• Processus d'enrobage ou d'un stockage à long terme. Une cassette insérée à l'avant de l'appareil est automatiquement attrapée parune pince. En moins d'une minute, quatre petits détecteurs de chaleur percentl'étiquette et le plastique situé
• A l'avant de la cassette. Le plastique de lacassette fond sous l'effet de la chaleur appliquée aux détecteurs et des rivetsse forment sur l'étiquette. Lorsque les détecteurs se rétractent, la cassetteest débloquée. L'utilisateur peut alors
• L'enlever et y placer le spécimenbiologique. L'appareil BSP31 doit être utilisé exclusivement avec le matériau, B-482 et des rubans R-6400
Spécification
Spécification
| Description | BSP31 Label Attachment System - EU/UK |
| À utiliser avec (application) | Laboratory Identification, Tissue Cassette Labeling |
| Type | BSP31 Label Attachment System |
| Largeur (métrique) | 163.80 mm |
| Profondeur (métrique) | 262.60 mm |
| Hauteur (métrique) | 165.30 mm |
| Poids (métrique) | 5.9 kg |