Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre à tube en U BS pour liquides transparents
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
Marque: Paragon Scientific™ U06NC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Spécification
200 à 1000 cSt | |
1 | |
ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 |
Non | |
D445, D446 | |
F |
Délai de 4 semaines