Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque:  Brannan™ 10/304/0
Code produit. 12899177
  • 15.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision ± 0,002 g/ml.
Spécification
Spécification
1Pack
0,002 g/ml
ISO 387, ISO 649
Grenaille d’acier
Ajusté pour la tension superficielle basse
Densimètre
0,002
190 mm
0,8 à 0,85 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml