Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Marque:  Brannan™ 10/316/0
Code produit. 12819197
  • 18.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision ± 0,002 g/ml.
Spécification
Spécification
1Pack
0,002 g/ml
ISO 387, ISO 649
Grenaille d’acier
1,400 à 1,450 g/ml
Densimètre
0,002 g/ml
190 mm
Ajusté pour la tension de surface du milieu