Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bryce XD
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Construction en microfibre
- Striping réfléchissant 3M™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Conception | Bryce XD |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 47 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction