Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bryce
La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en PU offrent une protection contre les chutes d’objets. La construction en microfibre reste flexible pour résister au ciment et résiste aux substances corrosives.
Marque: Emma Safety Footwear MM33084843
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Construction en microfibre
- Striping réfléchissant 3M™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
43 |
Lacets | |
Bryce | |
Microfibre | |
Acier |