Learn More
VITLAB™ Flacons de réservoir en verre sodocalcique marron
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
Flacon pour distributeur
• Flacon ambré absorbant la lumière jusqu'à 500nm
• Col à vis GL30
• Flacon
• Levasint
• Revêtement plastique absorbant jusqu'à 380nm et meilleure résistance aux chocs.
• Flacon ambré absorbant la lumière jusqu'à 500nm
• Col à vis GL30
• Flacon
• Levasint
• Revêtement plastique absorbant jusqu'à 380nm et meilleure résistance aux chocs.
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Revêtement | Acrylate d’éthylène |
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | Verre sodocalcique |
Température max. (métrique) | 80deg;C |
Nb par paquet | 1Chaque |
Température de fonctionnement | 80deg;C |
Quantité | 1Chaque |