Learn More
VITLAB™ Flacons de réservoir en verre sodocalcique marron
Catalog Number 10591533
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Flacon pour distributeur
• Flacon ambré absorbant la lumière jusqu'à 500nm
• Col à vis GL30
• Flacon
• Levasint
• Revêtement plastique absorbant jusqu'à 380nm et meilleure résistance aux chocs.
Capacité (métrique) 250 ml
Revêtement Acrylate d’éthylène
Couleur Marron
À utiliser avec (application) Pour mesure de volume
Comprend Bouchon à vis
Matériau Verre sodocalcique
Température max. (métrique) 80deg;C
Nb par paquet 1Chaque
Température de fonctionnement 80deg;C
Quantité 1Chaque
Filetage (métrique) GL 45
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Forme Carré
Hauteur (métrique) 155 mm
Type de produit Flacon
Diamètre (métrique) 64 mm
Type de bouchon Bouchon à vis