Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées en verre ambré de classe A avec bouchon en polyéthylène
Permet une mesure précise et sûre des liquides et la manipulation de matériaux sensibles à la lumière en laboratoire. Les fioles jaugées en verre ambré de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque:  Hirschmann™ 2640160
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Code produit. 11796702
  • 70.20€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-09-2024
Description
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
Marron
Verre borosilicaté, DURAN™
±0.025 ml
±0.025 ml
A
PE
10 ml
90 mm
Rodage standard NS 7/16