Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées en verre ambré de classe A avec bouchon en polyéthylène
Permet une mesure précise et sûre des liquides et la manipulation de matériaux sensibles à la lumière en laboratoire. Les fioles jaugées en verre ambré de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marke: Hirschmann™ 2640178
Code nomenclature Nacres: NB.43
Weitere Details : Poids : 0.25000kg
Beschreibung
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Marron | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
±0.08 ml | |
±0.08 ml | |
A |
PE | |
50 ml | |
140 mm | |
Rodage standard NS 14/23 | |
Oui |