Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées en verre ambré de classe A avec bouchon en polyéthylène
Permet une mesure précise et sûre des liquides et la manipulation de matériaux sensibles à la lumière en laboratoire. Les fioles jaugées en verre ambré de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque:  Hirschmann™ 2640190
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 11736722
  • 192.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
Marron
Verre borosilicaté, DURAN™
±0.25 ml
±0.25 ml
A
PE
500 ml
260 mm
Rodage standard NS 19/26