Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées en verre ambré de classe A avec bouchon en polyéthylène
Permet une mesure précise et sûre des liquides et la manipulation de matériaux sensibles à la lumière en laboratoire. Les fioles jaugées en verre ambré de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 264015327
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
USP | |
Marron | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
± 0,02 ml | |
± 0,02 ml | |
A |
Polyéthylène | |
5 mL | |
70 mm | |
Dépoli standard 10/19 NS | |
Oui |