Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorant de mérocyanine de Brooker
Code produit. 15462779
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15462779
Marque: Thermo Scientific Chemicals H66517.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23302-83-2 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le colorant de mérocyanine de Brooker est utilisé comme indicateur de polarité des solvants. Il est utilisé comme capteur de pH et indicateur de cations de métal de transition.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23302-83-2
Formule moléculaire C14H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 211.26
Numéro MDL MFCD00010099
Clé InChI DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
CID PubChem 258436
Nom IUPAC 4-[2-(1-methyl-1,4-dihydropyridin-4-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brooker's merocyanine dye
Point de fusion 220°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.26
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brooker's merocyanine dye
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Brooker's merocyanine dye