Learn More
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, réactif de silylation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromotrimethylsilane |
Point de fusion | -43.0°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.1600g/mL |
Point d’ébullition | 79.0°C |
Point d’éclair | 32°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)3SiBr |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468222 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 186650250,186650050,186655000,186651000 |
A0459579 | Certificat d’analyse | 06/02/2024 | 186650250,186650050,186655000,186651000 |
A0442687 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 186650250,186650050,186655000,186651000 |
A0399811 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 186650250,186650050,186655000,186651000 |
A0395273 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 186650250,186650050,186655000,186651000 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu