Learn More
Forme de sultone bleu de bromothymol, réactif ACS, Réac. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Code produit. 15643840 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
Code produit. 15643840
Marque: Honeywell-Fluka 3271425G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue Sultone Form
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Poids de la formule 624.38g/mol
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité Complies for clarity of solution
Intervalle de transition visuelle 5.8 to 7.4
Couleur Violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre