Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
93.60€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 34722-90-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H27Br2NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 646.37 |
Numéro MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
Clé InChI | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
Synonyme | Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB |
CID PubChem | 102183223 |
Nom IUPAC | sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10487360
|
Thermo Scientific Chemicals
151370250 |
25 g | Flacon en verre |
93.60€
25g |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10711555
|
Thermo Scientific Chemicals
151371000 |
100 g | Flacon en verre |
276.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
34722-90-2 | |
646.37 | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
102183223 | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
C27H27Br2NaO5S | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB | |
sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate |
Spécification
Bromothymol Blue, sodium salt | |
C27H27Br2NaO5S | |
15, 1455 | |
Solubility in water: soluble. | |
Authentique | |
sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate | |
102183223 | |
Pures | |
from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) | |
Poudre |
34722-90-2 | |
MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 | |
Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB | |
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M | |
[Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O | |
646.37 | |
646.35 | |
Complies | |
Marron-orange à vert |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 252-169-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only