Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, pure, conforme à ACS
Code produit. p-3756475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
Code produit. 10209980
Marque: Thermo Scientific Chemicals 403250050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 204.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Merck Index 15, 1455
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 624.38
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Couleur Marron-rose à violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline