Learn More
Acide bromosuccinique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Bromosuccinic acid is an important precursor in many chemicals used in the food, chemical and pharmaceutical fields. It is also used as a reagent to prepare L-Hydrazinosuccinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide bromosuccinique est un précurseur important dans de nombreux produits chimiques utilisés dans les domaines alimentaire, chimique et pharmaceutique. Il est également utilisé comme réactif pour préparer l’acide L-hydrazinosuccinique.
Solubilité
Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
L’acide bromosuccinique est un précurseur important dans de nombreux produits chimiques utilisés dans les domaines alimentaire, chimique et pharmaceutique. Il est également utilisé comme réactif pour préparer l’acide L-hydrazinosuccinique.
Solubilité
Insoluble dans l’éther.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromosuccinic acid |
Point de fusion | 164°C to 166°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1723556 |
Merck Index | 14,1437 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 196.99 |
Pourcentage de pureté | 96% |