Learn More
Sel de sodium de bleu de bromophénol, Fisher BioReagents
Code produit. 10497573
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10497573
Marque: Fisher BioReagents BP11425
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le sel de sodium bleu de bromophénol est couramment utilisé comme colorant de suivi lors de l’électrophorèse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromophenol Blue Sodium Salt
Point de fusion 300°C
CAS 34725-61-6
Clarity Pass Test
Coefficient d’extinction 800g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C19H9Br4NaO5S
Synonyme 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Identification Pass Test
Clé InChI KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 691.94
CID PubChem 3791690
Lambda max. 585 to 595nm
Poids de la formule 691.94
Perte à la dessiccation Run and Report %
Conditionnement Bouteille en verre
Intervalle de transition visuelle Pass Test
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre