Learn More
Bleu de bromophénol, pur, qualité indicatrice, solide, Fisher Chemical
61.90€ - 102.00€
Spécification
Point de fusion | 279°C |
---|---|
CAS | 115-39-9 |
Formule moléculaire | C19H10Br4O5S |
Numéro MDL | 5875 |
Poids de la formule | 669.96g/mol |
Description
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid
Spécification
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Rouge à violet |
115-39-9 | |
5875 | |
Cuve en verre | |
Solide |