Learn More
Bleu de bromophénol, pur, qualité indicatrice, solide, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical B/4630/46
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bromophenol Blue, Pure, Indicator Grade, Solid
Spécification
279°C | |
C19H10Br4O5S | |
669.96g/mol | |
Rouge à violet | |
Solide |
115-39-9 | |
5875 | |
Cuve en verre | |
25 g |