Learn More
Bromopentacarbonylrhénium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Bromopentacarbonylrhenium(I) |
Point de fusion | ∽90°C (Sublimation) |
CAS | 14220-21-4 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Formule moléculaire | C5BrO5Re |
Formule linéaire | Re(CO)5Br |
Numéro MDL | MFCD00013295 |
Numéro UN | UN3466 |